Tlačiť
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, (3-Ethoxycarbonyl-4-fluorophenyl)boronic acid
PC5013-1G PC5013-5G
APOSPC5013-1GEA 140.6 EUR
APOSPC5013-1G APOSPC5013-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid 98%
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₀BFO₄
Mw: 211.9827 g/mol
Teplota tavenia: 149…152 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08061836
Číslo CAS: 874219-36-0