Tlačiť
Lithium trifluoromethanesulphonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5012-100G PC5012-25G
APOSPC5012-100GEA 72.9 EUR
APOSPC5012-100G APOSPC5012-25G
Lithium trifluoromethanesulphonate 97%
Lithium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: CF₃LiO₃S
Mw: 156.01
Teplota tavenia: 423 °C
Hustota: 1.9 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013227
Číslo CAS: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5