Tlačiť
Lithium trifluoroacetate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5011-100G PC5011-10G PC5011-50G
APOSPC5011-100GEA 252.31 EUR
APOSPC5011-100G APOSPC5011-10G APOSPC5011-50G
Lithium trifluoroacetate 97%
Lithium trifluoroacetate
Useful for the preparation of trifluoroketones; treatment with BuLi gives 61% yield of 1,1,1-trifluoro-2-hexanone;also reacts with Grignard reagents to give ketones.
Vzorec: LiCO₂CF₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013216
Číslo CAS: 2923-17-3
EINECS: 220-878-0