Tlačiť
2-Amino-4-bromo-5-(trifluoromethyl)phenylamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
PC501059-1G PC501059-250MG PC501059-5G
APOSPC501059-1GEA 430.6 EUR
APOSPC501059-1G APOSPC501059-250MG APOSPC501059-5G
2-Amino-4-bromo-5-(trifluoromethyl)phenylamine 95%
2-Amino-4-bromo-5-(trifluoromethyl)phenylamine
Vzorec: C₇H₆BrF₃N₂
Mw: 255.04 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09263998
Číslo CAS: 157590-60-8