Tlačiť
3-(Pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC50105-1G PC50105-5G
APOSPC50105-1GEA 588.85 EUR
APOSPC50105-1G APOSPC50105-5G
3-(Pentafluorothio)benzyl bromide 97%
3-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Vzorec: C₇H₆BrF₅S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652411
Číslo CAS: 1056893-24-3
OSN: 3265
ADR: 8,III