Tlačiť
Lithium tetrafluoroborate, anhydrous 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5010-100G PC5010-25G
APOSPC5010-100GEA 106.7 EUR
APOSPC5010-100G APOSPC5010-25G
Lithium tetrafluoroborate, anhydrous 98%
Lithium tetrafluoroborate
Vzorec: BF₄Li
Teplota tavenia: 309…311 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011087
Číslo CAS: 14283-07-9
EINECS: 238-178-9
OSN: 3260
ADR: 8,II