Tlačiť
Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Potassium trifluoro(methoxymethyl)borate
PC50073-1G PC50073-5G
APOSPC50073-1GEA 29.8 EUR
APOSPC50073-1G APOSPC50073-5G
Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
Vzorec: C₂H₅BF₃KO
Mw: 151.96 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10566517
Číslo CAS: 910251-11-5