Tlačiť
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500550-1G PC500550-5G PC500550-25G
APOSPC500550-1GEA 89.73 EUR
APOSPC500550-1G APOSPC500550-5G APOSPC500550-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄NO
Mw: 195.12 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832246
Číslo CAS: 113421-98-0
OSN: 2810
ADR: 6.1 III