Tlačiť
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC500523-10G PC500523-1G PC500523-5G
APOSPC500523-10GEA 470.26 EUR
APOSPC500523-10G APOSPC500523-1G APOSPC500523-5G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Mw: 222.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660260
Číslo CAS: 886501-44-6