Tlačiť
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500514-1G PC500514-250MG PC500514-5G
APOSPC500514-1GEA 274.38 EUR
APOSPC500514-1G APOSPC500514-250MG APOSPC500514-5G
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 856935-35-8
OSN: 3261
ADR: 8 III