Tlačiť
Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500512-1G PC500512-250MG PC500512-5G
APOSPC500512-1GEA 92.93 EUR
APOSPC500512-1G APOSPC500512-250MG APOSPC500512-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Methyl-2-(bromomethyl)-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrFO₂
Mw: 247.06 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04114323
Číslo CAS: 138786-65-9
OSN: 3265
ADR: 8 III