Tlačiť
Lithium hexafluorosilicate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5005-25G PC5005-5G
APOSPC5005-25GEA 265.54 EUR
APOSPC5005-25G APOSPC5005-5G
Lithium hexafluorosilicate 98%
Lithium hexafluorosilicate
Vzorec: F₆Li₂Si
Hustota: 2,01 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049473
Číslo CAS: 17347-95-4
EINECS: 241-372-6
OSN: 2856
ADR: 6.1,III