Tlačiť
1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-5-iodobromobenzene
PC500481-1G PC500481-5G
APOSPC500481-1GEA 76.51 EUR
APOSPC500481-1G APOSPC500481-5G
1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenzene
1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFI
Mw: 300.9
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06657969
Číslo CAS: 845866-85-5