Tlačiť
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
PC50039-100MG PC50039-1G PC50039-250MG
APOSPC50039-100MGEA 157.82 EUR
APOSPC50039-100MG APOSPC50039-1G APOSPC50039-250MG
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 98%
6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
Mw: 225.56 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11848376
Číslo CAS: 1110782-41-6