Tlačiť
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
PC500377-1G PC500377-5G
APOSPC500377-1GEA 155.02 EUR
APOSPC500377-1G APOSPC500377-5G
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Mw: 234.0200 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09736331
Číslo CAS: 82420-35-7
OSN: 3261
ADR: 8 III