Tlačiť
3-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Fluoro-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
PC500352-1G PC500352-25G PC500352-5G
APOSPC500352-1GEA 46.53 EUR
APOSPC500352-1G APOSPC500352-25G APOSPC500352-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClFNO₄S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03412240
Číslo CAS: 86156-93-6
OSN: 3261
ADR: 8,II