Tlačiť
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500332-1G PC500332-250MG PC500332-5G
APOSPC500332-1GEA 107.9 EUR
APOSPC500332-1G APOSPC500332-250MG APOSPC500332-5G
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
3-Fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇FN₂O₂
Mw: 170.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03787364
Číslo CAS: 485832-96-0