Tlačiť
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500239-1G PC500239-5G PC500239-250MG
APOSPC500239-1GEA 112.96 EUR
APOSPC500239-1G APOSPC500239-5G APOSPC500239-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃F₅O₂
Mw: 226.1 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03412249
Číslo CAS: 1048921-49-8