Tlačiť
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC50020-1G PC50020-250MG PC50020-5G
APOSPC50020-1GEA 121.14 EUR
APOSPC50020-1G APOSPC50020-250MG APOSPC50020-5G
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Mw: 215.200 g/mol
Teplota tavenia: 141…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12827770
Číslo CAS: 1186405-11-7