Tlačiť
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500188-10G PC500188-5G
APOSPC500188-10GEA 114.56 EUR
APOSPC500188-10G APOSPC500188-5G
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
2-(5-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Mw: 214.037 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09804785
Číslo CAS: 305800-60-6