Tlačiť
(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500183-1G PC500183-5G
APOSPC500183-1GEA 165.83 EUR
APOSPC500183-1G APOSPC500183-5G
(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Mw: 218.18
Teplota tavenia: 105…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832279
Číslo CAS: 1000546-18-8