Tlačiť
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500182-1G PC500182-5G
APOSPC500182-1GEA 155.23 EUR
APOSPC500182-1G APOSPC500182-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃N
Teplota tavenia: 51…55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832278
Číslo CAS: 1000515-00-3
OSN: 3439
ADR: 6.1,III