Tlačiť
N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N-cyclopropylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-2-(cyclopropylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC50017-1G PC50017-5G
APOSPC50017-1GEA 198.96 EUR
APOSPC50017-1G APOSPC50017-5G
N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N-cyclopropylamine
N-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N-cyclopropylamine
Vzorec: C₉H₈ClF₃N₂
Mw: 236.63 g/mol
Teplota tavenia: 49…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11117304
Číslo CAS: 1031619-96-1