Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Trifluoromethoxy)benzylsulphonyl chloride
PC50014-1G PC50014-250MG
APOSPC50014-1GEA 124.75 EUR
APOSPC50014-1G APOSPC50014-250MG
4-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride
4-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09811274
Číslo CAS: 683813-55-0
OSN: 3261
ADR: 8,III