Tlačiť
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(Trifluoromethyl)benzylsulphonyl chloride
PC50013-1G PC50013-250MG PC50013-500MG PC50013-5G
APOSPC50013-1GEA 54.88 EUR
APOSPC50013-1G APOSPC50013-250MG APOSPC50013-500MG APOSPC50013-5G
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₂S
Teplota tavenia: 59…61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631926
Číslo CAS: 127162-96-3