Tlačiť
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC50012-1G PC50012-250MG
APOSPC50012-1GEA 149.81 EUR
APOSPC50012-1G APOSPC50012-250MG
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
(2-(Trifluoromethyl)phenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClF₃O₂S
Teplota tavenia: 37…39 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972907
Číslo CAS: 85952-32-5
OSN: 3261
ADR: 8 III