Tlačiť
(3,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,5-Difluoro-α-toluenesulphonyl chloride
PC50011-1G PC50011-250MG
APOSPC50011-1GEA 99.34 EUR
APOSPC50011-1G APOSPC50011-250MG
(3,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3,5-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClF₂O₂S
Mw: 226.63 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09743349
Číslo CAS: 163295-74-7
OSN: 3261
ADR: 8 III