Tlačiť
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene, 3-Bromobenzal fluoride
PC50007-100G PC50007-25G PC50007-5G
APOSPC50007-100GEA 513.92 EUR
APOSPC50007-100G APOSPC50007-25G APOSPC50007-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene 98%
1-Bromo-3-(difluoromethyl)benzene
Vzorec: C₇H₅BrF₂
Mw: 207.015 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368984
Číslo CAS: 29848-59-7