Tlačiť
3-Bromo-2,6-difluoroaniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500008-1G PC500008-250MG PC500008-5G
APOSPC500008-1GEA 28.28 EUR
APOSPC500008-1G APOSPC500008-250MG APOSPC500008-5G
3-Bromo-2,6-difluoroaniline 95%
3-Bromo-2,6-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22627833
Číslo CAS: 1262198-07-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III