Tlačiť
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC499006-10G PC499006-5G PC499006-25G
APOSPC499006-10GEA 171.28 EUR
APOSPC499006-10G APOSPC499006-5G APOSPC499006-25G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₄BrF₃O₂
Teplota tavenia: 45…48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660164
Číslo CAS: 886499-93-0