Tlačiť
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC499005-1G PC499005-250MG PC499005-5G
APOSPC499005-1GEA 184.26 EUR
APOSPC499005-1G APOSPC499005-250MG APOSPC499005-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₄BrF₃O₂
Mw: 257.01
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15142929
Číslo CAS: 1197239-47-6