Tlačiť
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloro-5-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC4987-1G PC4987-5G PC4987-25G
APOSPC4987-1GEA 29.84 EUR
APOSPC4987-1G APOSPC4987-5G APOSPC4987-25G
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₄ClFO₂
Teplota tavenia: 95…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04039291
Číslo CAS: 82128-69-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III