Tlačiť
2-Amino-5-fluorobenzonitrile 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4978-25G PC4978-5G PC4978-100G
APOSPC4978-25GEA 79.82 EUR
APOSPC4978-25G APOSPC4978-5G APOSPC4978-100G
2-Amino-5-fluorobenzonitrile 99%
2-Amino-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅FN₂
Teplota varu: 138 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 92…96 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02683869
Číslo CAS: 61272-77-3