Tlačiť
5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49672-1G PC49672-5G
APOSPC49672-1GEA 298.02 EUR
APOSPC49672-1G APOSPC49672-5G
5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine 97%
5-Bromo-2-chloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrClF₂N
Mw: 242.46 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22199307
Číslo CAS: 1332392-76-3