Tlačiť
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49666-1G PC49666-5G PC49666-250MG
APOSPC49666-1GEA 344.97 EUR
APOSPC49666-1G APOSPC49666-5G APOSPC49666-250MG
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Vzorec: C₄H₆F₂O
Teplota varu: 134…135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797748
Číslo CAS: 509072-57-5
OSN: 1987
ADR: 3,III