Tlačiť
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49655-1G PC49655-5G
APOSPC49655-1GEA 198.68 EUR
APOSPC49655-1G APOSPC49655-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 99%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄NO
Mw: 195.12 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15527448
Číslo CAS: 123572-58-7
OSN: 2810
ADR: 6.1 III