Tlačiť
1-Bromo-5-fluoro-2,4-dinitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2,4-dinitro-5-fluorobenzene
PC49630-1G PC49630-5G
APOSPC49630-1GEA 66.49 EUR
APOSPC49630-1G APOSPC49630-5G
1-Bromo-5-fluoro-2,4-dinitrobenzene
1-Bromo-5-fluoro-2,4-dinitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrFN₂O₄
Teplota tavenia: 93 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024181
Číslo CAS: 400-91-9