Tlačiť
Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4963-5G PC4963-25G PC4963-100G
APOSPC4963-5GEA 78.22 EUR
APOSPC4963-5G APOSPC4963-25G APOSPC4963-100G
Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃F₉LaO₉S₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077560
Číslo CAS: 52093-26-2
OSN: 3261
ADR: 8,II