Tlačiť
2-Fluoropropenoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoroacrylic acid
PC4962-5G PC4962-1G
APOSPC4962-5GEA 126.18 EUR
APOSPC4962-5G APOSPC4962-1G
2-Fluoropropenoic acid 97%
2-Fluoropropenoic acid
Vzorec: C₃H₃FO₂
Mw: 90.05 g/mol
Teplota tavenia: 51…52 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD03424474
Číslo CAS: 430-99-9
OSN: 3261
ADR: 8 III