Tlačiť
Lanthanum(III) fluoride, anhydrous 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Lanthanum trifluoride
PC4960-100G PC4960-500G
APOSPC4960-100GEA 167.03 EUR
APOSPC4960-100G APOSPC4960-500G
Lanthanum(III) fluoride, anhydrous 99,9%
Lanthanum(III) fluoride
Vzorec: F₃La
Mw: 195.9
Teplota varu: 2230 °C
Teplota tavenia: 1493 °C
Hustota: 5.936 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011073
Číslo CAS: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8