Tlačiť
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49594-25G PC49594-5G
APOSPC49594-25GEA 124.57 EUR
APOSPC49594-25G APOSPC49594-5G
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
1-Bromo-3-fluoro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Mw: 220.00 g/mol
Teplota varu: 65…70 °C
Teplota tavenia: 27…29 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09955454
Číslo CAS: 7087-65-2