Tlačiť
(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC49584-1G PC49584-5G
APOSPC49584-1GEA 208.29 EUR
APOSPC49584-1G APOSPC49584-5G
(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
(2,2,2-Trifluoroethyl)benzene
Vzorec: C₈H₇F₃
Mw: 160.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226623
Číslo CAS: 21249-93-4