Tlačiť
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49550-1G PC49550-250MG PC49550-5G
APOSPC49550-1GEA 78.11 EUR
APOSPC49550-1G APOSPC49550-250MG APOSPC49550-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂F₅N
Mw: 183.08 g/mol
Teplota varu: 82…83 °C/400mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16610846
Číslo CAS: 1215034-77-7
OSN: 1993
ADR: 3 III