Tlačiť
2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49549-5G PC49549-25G
APOSPC49549-5GEA 257.52 EUR
APOSPC49549-5G APOSPC49549-25G
2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃F₂NO₂
Teplota tavenia: 163…168 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09031174
Číslo CAS: 851386-31-7