Tlačiť
4-(Difluoromethyl)-1,2-difluorobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Difluorobenzal fluoride
PC49547-1G PC49547-250MG
APOSPC49547-1GEA 198.68 EUR
APOSPC49547-1G APOSPC49547-250MG
4-(Difluoromethyl)-1,2-difluorobenzene 97%
4-(Difluoromethyl)-1,2-difluorobenzene
Vzorec: C₇H₄F₄
Mw: 164.1 g/mol
Teplota varu: 62…64 °C/62mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14698573
Číslo CAS: 1214379-64-2