Tlačiť
2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4,6-Trifluorobenzal fluoride
PC49546-1G PC49546-250MG
APOSPC49546-1GEA 116.16 EUR
APOSPC49546-1G APOSPC49546-250MG
2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
2-(Difluoromethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
Vzorec: C₇H₃F₅
Mw: 182.09 g/mol
Teplota varu: 116…118 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14698643
Číslo CAS: 1214338-85-8