Tlačiť
2,3,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49545-1G PC49545-5G PC49545-10G
APOSPC49545-1GEA 101.48 EUR
APOSPC49545-1G APOSPC49545-5G APOSPC49545-10G
2,3,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2,3,6-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂ClF₃O₂S
Teplota varu: 66…68 °C/0,1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09832391
Číslo CAS: 1017779-75-7
OSN: 3265
ADR: 8,II