Isopropyl trifluoroacetate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Isopropyltrifluoroacetate, Trifluoroacetic isopropyl ester
PC4954-25G
PC4954-100G
PC4954-500G
APOSPC4954-25GEA
31.57
EUR
APOSPC4954-25G
APOSPC4954-100G
APOSPC4954-500G
Isopropyl trifluoroacetate 99%
Isopropyl trifluoroacetate
Vzorec:
C₅H₇F₃O₂ Teplota varu: 73 °C/749mmHg Teplota tavenia: < –78 °C Hustota: 1,108 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: –8 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013566 Číslo CAS: 400-38-4 EINECS: 206-922-1 OSN: 2924 ADR: 3+8,II |