Tlačiť
Isopropyl trifluoroacetate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Isopropyltrifluoroacetate, Trifluoroacetic isopropyl ester
PC4954-25G PC4954-100G PC4954-500G
APOSPC4954-25GEA 31.57 EUR
APOSPC4954-25G APOSPC4954-100G APOSPC4954-500G
Isopropyl trifluoroacetate 99%
Isopropyl trifluoroacetate
Vzorec: C₅H₇F₃O₂
Teplota varu: 73 °C/749mmHg
Teplota tavenia: < –78 °C
Hustota: 1,108 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –8 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013566
Číslo CAS: 400-38-4
EINECS: 206-922-1
OSN: 2924
ADR: 3+8,II