Tlačiť
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromobenzal fluoride
PC49528-100G PC49528-25G
APOSPC49528-100GEA 1261.53 EUR
APOSPC49528-100G APOSPC49528-25G
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
1-Bromo-4-(difluoromethyl)benzene
Vzorec: C₇H₅BrF₂
Teplota varu: 100 °C/53mmHg
Hustota: 1,604 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06657964
Číslo CAS: 51776-71-7