Tlačiť
5-Bromo-2-methox-3-(trifluoromethyl)ypyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC49527-1G PC49527-5G PC49527-10G
APOSPC49527-1GEA 24.91 EUR
APOSPC49527-1G APOSPC49527-5G APOSPC49527-10G
5-Bromo-2-methox-3-(trifluoromethyl)ypyridine
5-Bromo-2-methox-3-(trifluoromethyl)ypyridine
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
Mw: 256.0199 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185815
Číslo CAS: 1214377-42-0
OSN: 2810
ADR: 6.1 III